Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour microtubes à centrifuger
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Description
Les bouchons à vis des micro-tubes Thermo Scientific™ avec joint torique sont conçus pour créer un joint sûr avec le micro-tube Thermo Scientific offrant une protection pure pour les applications de préparation, transfert et stockage des échantillons.
Les versions à bouchon captif et non captif sont disponibles dans toute la gamme de couleurs.
La version E-Beam stérile est exempte de RNase/DNase, d’ADN, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP, d’inhibiteurs de PCR
Résine de polypropylène 100 % vierge spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté
La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM
Les bouchons moletés améliorent la préhension lors de l’ouverture et de la fermeture du tube
Bouchon dépoli bloc-notes pour un marquage et une identification faciles du produit
Bouchons colorés proposés en plusieurs options de couleurs, adaptés pour séparer, coder et suivre les échantillons. Bouchons de couleur ambre idéaux pour la protection UV de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Les bouchons attachés restent fixés aux tubes d’échantillons, mais peuvent tourner entièrement pour un retrait pratique ; les bouchons à vis attachés constituent la solution idéale lorsqu’il est important qu’un même bouchon reste avec un même tube. Bouchons non attachés disponibles
Gamme RCF de 18,000 à 25,000 g
Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, dans de la neige carbonique et de la glace. Stockage à court terme en phase vapeur LN2 et convient à une congélation flash par immersion rapide dans du LN2
Couple couple de serrage manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm.
Couple couple de serrage automatisé / robotique standard : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Capuchon de vis d’attache avec joint torique |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | 100 % polypropylène vierge (bouchon), caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (joint torique), Ethylene Propylene |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière. |
| Déclaration de pureté | Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR |
| Propriété de liaison | Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique |
| Couple max. | Couple manuel : Standard : 0,125 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm |
| Plage de températures (métrique) | Stockage frigorifique : -80°C à +95°C Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave.Options stériles disponibles.
Non conçus pour la submersion et le stockage dans du LN2 en phase liquide.