Learn More
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout™ STX
La vitesse rapide de pesée et la haute résolution donnent des résultats reproductibles. Les balances de précision portatives OHAUS Scout STX offrent une navigation rapide et efficace avec un écran couleur informatif tactile. Elles proposent plusieurs modes d’application intégrés. De ce fait, même les tâches de pesée les plus complexes deviennent faciles à exécuter.
Marque: OHAUS™ 30253061
714.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
strongStructure/strongulliBoîtier en ABS, plateau en acier inox, couvercle de protection de rechange/li/ulbr /strongAffichage/strongulliÉcran LCD tactile graphique WQVGA en couleur (4,3 po en diagonale), clavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application/liliUn grand écran robuste permet un fonctionnement facile grâce à une structure de menu informative à icônes qui guide l’utilisateur à chaque étape de la pesée/li/ulbr /strongCaractéristiques de conception/strongulliTemps de stabilisation rapide en une seconde augmentant la productivité/liliIndicateur de niveau initial/liliUn système de protection antisurcharge supérieur intégré protège la balance dans les environnements difficiles et exigeants/liliIndicateurs de sous-charge/liliIndicateur de batterie faible et arrêt automatique/liliIndicateur de stabilité/liliÉtalonnage : étalonnage de portée externe ou de la linéarité sélectionnable par l’utilisateur / numérique avec un poids externe/liliConception compacte et fine empilable pour le stockage/liliFente de sécurité intégrée en prévention contre les vols/liliCrochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliFonction Save-to-USB (enregistrer sur clé USB)/liliCommutateur de verrouillage du menu pour verrouiller une configuration spécifique de la balance/liliVerrouillage intégré pour le transport / stockage/liliNeuf langues d’exploitation (anglais, espagnol, allemand, italien, français, polonais, hongrois, tchèque et turc) pour faciliter la pesée/li/ulbr /strongFonctionnement/strongulliAdaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)/li/ulbr /strongRaccordement/strongulliEn option : RS-232, hôte USB, appareil USB, Bluetooth ou Ethernet/li/ulbr /strongPare-vent/strongulliConçu avec un couvercle supérieur facile à retirer/liliProtège l’échantillon des éléments extérieurs, augmentant ainsi la vitesse et la répétabilité des mesures/li/ulstrongApplications/strongullistrongPesée/strong : détermine le poids des éléments présents sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée./lilistrongPesée en pourcentage/strong : mesure le poids d’un échantillon et l’affiche en pourcentage par rapport à un poids de référence préétabli./lilistrongComptage des pièces/strong : compte le nombre de pièces sur le plateau à l’aide d’un poids uniforme./lilistrongPesée de contrôle/strong : compare le poids d’un échantillon par rapport aux limites cibles./lilistrongPesée dynamique / animale/strong : pèse un chargement d’échantillon instable et calcule la moyenne des pesées sur une certaine période./lilistrongTotalisation/strong : mesure le poids cumulé de plusieurs éléments, le total cumulé pouvant dépasser la capacité de la balance./lilistrongDétermination de la densité/strong : détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée./lilistrongMaintien de l’affichage/strong : maintient manuellement l’affichage du dernier poids stable ou de la première valeur de pesée stable la plus élevée./lilistrongPesée en moles/strong : mesure le poids d’un échantillon et le calcule automatiquement en moles./li/ulCertifications
OIML F2 ou ASTM classe 4
Compliance
- Sécurité du produit : IEC/EN 61010-1 ; UL Std. No. 61010-1
- Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 Classe B
Spécification
OIML F2 ou ASTM Classe 4 | |
420 g | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
Sans pare-vent | |
Plastique ABS, acier inoxydable | |
Rond | |
1 sec | |
200 g, M1 | |
Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification | |
120 mm | |
Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses) |
En option RS-232, hôte USB, périphérique USB, Bluetooth ou transfert de données direct vers le PC, Plug-and-Play. | |
0,01 g | |
Pesée générale, laboratoire, environnement industriel | |
0,01 g | |
STX422 | |
0,01 g | |
10 °C à 40 °C | |
Balance de précision portable | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
1 kg |