Learn More
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout™ SKX
Leur vitesse de pesée et leur haute résolution garantissent des résultats fiables et reproductibles. Les balances de précision portatives OHAUS Scout SKX sont idéales pour les applications pédagogiques complexes.
Marque: OHAUS™ 30253078
361.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 1.53000kg
Description
Structure- Boîtier ABS
- Bac en acier inox à haute résistance et un support de bac en plastique résistant aux chocs
- Enveloppe protectrice remplaçable
Affichage
- Grand écran LCD rétroéclairé : 6 chiffres 7 segments avec rétroéclairage à LED blanche
- Augmente la lisibilité dans des conditions de faible éclairage et rend plus facile la lecture des résultats de l’autre côté d’un bureau ou d’une paillasse de laboratoire
Caractéristiques de conception
- Durée de stabilisation rapide (une seconde) pour une efficacité accrue dans votre classe
- Quatre boutons de commande
- Système de protection supérieur intégré contre les surcharges qui protège l’équilibre dans les environnements de classe exigeants
- La conception compacte permet le stockage par empilement
- Étalonnage : Plage externe ou calibrage linéaire / numérique avec poids externe sélectionnable par l’utilisateur
- Le verrou de transport intégré protège la cellule de charge contre les dommages lors du stockage et du transport en pile
- Interrupteur de verrouillage du menu pour verrouiller l’équilibre dans une configuration spécifique
- Le support de sécurité intégré empêche les vols
- Pesée intégrale sous le crochet pour les applications de pesée inférieures
- Plateforme de pesée amovible en acier inox
- Indicateur de stabilité
- Indicateurs de charge insuffisante
- Indicateur de batterie faible
- Arrêt automatique
Fonctionnement
- Adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
- Plusieurs options de connectivité pour l’enregistrement et la communication des données
- RS232, hôte USB, appareil USB, Bluetooth ou Ethernet en option
Pare-vent
- Pièce de couverture supérieure facile à retirer
- Sert d’anneau de protection contre le vent qui maintient la surface de pesée stable dans les environnements difficiles, tout en conservant la vitesse de pesée
Applications
- Pesée : Détermine le poids des articles sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée.
- Détermination de la densité : détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée.
- Pesée en moles : mesure le poids d’un échantillon et le calcule automatiquement en moles.
Certifications
OIML F2 ou ASTM classe 4
Compliance
- Sécurité des produits : CEI / EN 61010-1 ; UL std n° 61010-1
- Compatibilité électromagnétique : CEI / EN 61326-1 classe B
Spécification
OIML F2 ou ASTM Classe 4 | |
2,2 kg | |
g, kg, N, oz, lb, lb:oz | |
0,1 g | |
SKX2201 | |
0,1 g | |
10 °C à 40 °C | |
Balance de précision portable | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
140 mm | |
Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses) |
RS-232, hôte USB, périphérique USB, Ethernet ou Bluetooth | |
0,1 g | |
Pesée générale, classe | |
Plastique ABS, acier inoxydable | |
Rectangulaire | |
1 sec | |
2000 g, M1 | |
Pesée, détermination de la densité, pesée de mole | |
170 mm | |
1 kg |