Learn More
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout SKX
Leur vitesse de pesée et leur haute résolution garantissent des résultats fiables et reproductibles. Les balances de précision portatives OHAUS Scout SKX sont idéales pour les applications pédagogiques complexes.
Marque: OHAUS™ 30253076
192.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
strongStructure/strongulliBoîtier ABS/liliPlateau en acier inox haute résistance et support de plateau en plastique résistant aux impacts/liliCouvercle de protection de rechange/li/ulbr /strongAffichage/strongulliGrand écran LCD rétroéclairé lumineux : 7 segments de 6 chiffres avec rétroéclairage LED blanc/liliAugmente la lisibilité dans des conditions d’éclairage faible et facilite la visualisation des résultats à partir d’un bureau ou d’une paillasse de laboratoire/li/ulbr /strongCaractéristiques de conception/strongulliUn temps de stabilisation court d’une seconde augmente l’efficacité en classe/liliFonctionnement à quatre boutons/liliUn système de protection antisurcharge supérieur intégré protège la balance dans les environnements de classe exigeants/liliConception compacte empilable pour le stockage/liliÉtalonnage : Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l’utilisateur / numérique avec un poids externe/liliLe verrou de transport intégré protège la cellule de charge des dommages pendant le stockage par empilage et le transport/liliCommutateur de verrouillage du menu pour verrouiller une configuration spécifique de la balance/liliFente de sécurité intégrée en prévention contre les vols/liliCrochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliIndicateur de stabilité/liliIndicateurs de sous-charge/liliIndicateur de batterie faible/liliArrêt automatique/li/ulbr /strongFonctionnement/strongulliAdaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)/li/ulstrongRaccordement/strongulliPlusieurs options de connectivité pour l’enregistrement et la communication des données/liliEn option : RS-232, hôte USB, appareil USB, Bluetoothamp;trade; ou Ethernet/li/ulbr /strongPare-vent/strongulliCouvercle supérieur facile à retirer/liliSert d’anneau de protection pare-vent qui maintient la surface de pesée stable dans les environnements difficiles, tout en maintenant la vitesse de pesée/li/ulbr /strongApplications/strongullistrongPesée/strong : détermine le poids des éléments présents sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée./lilistrongDétermination de la densité/strong : détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée./lilistrongPesée en moles/strong : mesure le poids d’un échantillon et le calcule automatiquement en moles./li/ulCertifications
OIML F2 ou ASTM classe 4
Compliance
- Sécurité du produit : IEC/EN 61010-1 ; UL Std. No. 61010-1
- Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 Classe B
Spécification
OIML F2 ou ASTM classe 4 | |
420 g | |
g, kg, N, oz, lb, lb:oz | |
0,1 g | |
SKX421 | |
0,1 g | |
10°C à 40°C | |
Balance de précision portable | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
1 kg |
RS-232, hôte USB, périphérique USB, Ethernet ou Bluetooth | |
0,1 g | |
Pesée générale, classe | |
Plastique ABS, acier inoxydable | |
Rond | |
1 sec | |
200 g, M1 | |
Pesée, détermination de la densité, pesée de mole | |
120 mm | |
Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Vidéos
-
Ohaus Scout SKX series of portable electronic balances
Ohaus Scout precision portable balances SKX series
Taille: 165.4 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout SKX > Modèle : SKX421 ; Capacité : 420 g ; Lisibilité : 0,1 g ; Sans pare-vent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu