Learn More
Ohaus™ Balance de classe portable Scouttrade; SKX
Code produit. 15569621 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
120 g
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15569621
Marque: Ohaus™ 30253070
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçue pour les applications pédagogiques et dotée d’un grand écran LCD rétroéclairé et d’un logiciel pédagogique.
ulliProtection supérieure contre les surcharges et conception empilable pratique pour un stockage facile./liliAmélioration des fonctionnalités grâce à un écran LCD rétroéclairé lumineux et au fonctionnement à 4 boutons./liliPlusieurs options de connectivité sont disponibles pour l’enregistrement et la communication des données./liliConçu pour une utilisation en classe avec des applications logicielles spécifiques à l’éducation./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232 (disponible en tant qu’accessoire) Hôte USB (disponible en tant qu’accessoire) Périphérique USB (disponible en tant qu’accessoire) Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) Bluetooth (disponible en tant qu’accessoire)
Description Balance électronique, SKX123 EU
Capacité 120 g
Précision affichage 0,001000 g
Comprend Adaptateur secteur
Linéarité 0,003000 g
Matériau Boîtier en ABS, bac en acier inox
Modèle SKX123
Reproductibilité 0,002000 g
Temps de stabilisation 1,500 sec
Dimensions (L x l x H) 222,00 x 202,00 x 103,000 mm
Longueur (impériale) 8,70 in
Longueur (métrique) 222,00 mm
Largeur (impériale) 8,00 in
Largeur (métrique) 202,00 mm
Largeur (métrique) du bac 93 mm
Hauteur (impériale) 4,10 in
Hauteur (métrique) 103,000 mm
Profondeur (impériale) 8,70 in
Profondeur (métrique) 222,00 mm