Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains roulés Scott™
Essuie-mains Scott™
200.00€
Spécification
Type de produit | Petite serviette |
---|---|
Longueur (impériale) | 1.47 ft. |
Longueur (métrique) | 165 m |
Largeur (impériale) | 15.5 in. |
Largeur (métrique) | 200 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12661376
![]() |
Kimberly-Clark™
6657 |
Blanc |
200.00€
6 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12671376
![]() |
Kimberly-Clark™
6658 |
Bleu |
200.00€
6 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Doux et confortables pour une satisfaction utilisateur garantie. Technologie AIRFLEX™
Spécification
Petite serviette | |
165 m | |
200 mm | |
5,94kg (13,068 lbs) | |
165 m x 200 mm | |
Pour les zones de contact avec les aliments et les toilettes très fréquentées (bureaux et hôtels) | |
6/boîte |
1.47 ft. | |
15.5 in. | |
Papier | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
Rouleau | |
Distributeur d’essuie-mains pliés AQUARIUStrade; | |
1 pli |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Essuie-mains roulés Scott™