Learn More
Kimberly-Clark™ Draps pour table d’examen Scott™ White Extra
GREENER_CHOICE
Code produit. 12645626
Click to view available options
:
Dimensions (L x l) : 50 x 37 cm
Code produit. 12645626
Marque: Kimberly-Clark™ 6003
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Draps d’examen blancs, 2 plis, assurent une protection de qualité. Rouleau économique portatif et léger. Idéals pour la protection des tables d'examen dans le secteur de la santé. Résistants à la déchirure et durables. 51 cm de large, compatibles avec le distributeur 7056.
  • Feuilles à 2 plis (810 au total)
  • Idéal pour protéger les tables d’examen et maintenir des niveaux d’hygiène élevés dans le secteur de la santé
  • Livré en rouleaux légers et portatifs
  • Doux, absorbant, résistant aux déchirures et durable
  • Protection de qualité
Informations sur la commande
Couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Feuilles Scott
Couleur Blanc
Matériau Paper
Stérilité Non-sterile
Dimensions (L x l) 50 x 37 cm
Format Sheets