Learn More
Kimberly-Clark™ Drap d'examen Scott™
Draps d’examen bleus, 2 plis, assurent une protection de qualité. Rouleau économique portatif et léger. Idéals pour la protection des tables d'examen dans le secteur de la santé. Résistants à la déchirure et durables. 51 cm de large, compatible avec le distributeur 7056.
266.00€
Spécification
Type de produit | Protection de banquette |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Paper |
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (équipement) | Distributeur 7056 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16377518
|
Kimberly-Clark™
7398 |
140 feuilles/rouleau, 12 rouleaux |
266.00€
12 rouleaux |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Protection de qualité
- Le produit idéal pour la protection des tables d'examen et le maintien de hauts niveaux d'hygiène dans le secteur de la santé
- Conditionné en rouleaux légers et portatifs
- Compatible avec le distributeur d'essuie-mains en rouleaux Kimberly-Clark Professional™ (code produit 7056).
Spécification
Protection de banquette | |
Paper | |
Distributeur 7056 | |
20.1 in. |
Bleu | |
Non-sterile | |
2 plis | |
51 cm |