Learn More
Kimberly-Clark™ Drap d'examen Scott™
Draps d’examen blancs, 1 pli, assurent une protection économique. Rouleau économique portatif et léger. Idéals pour la protection des tables d'examen dans le secteur de la santé. Résistants à la déchirure et durables. 51 cm de large, compatible avec le distributeur 7056.
132.60€ - 422.00€
Spécification
Type de produit | Couch Cover |
---|---|
Matériau | Paper |
Stérilité | Non-sterile |
Dimensions (L x l) | 38 x 51 cm |
Format | Roll |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16308877
|
Kimberly-Clark™
7397 |
Blanc |
422.00€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16328348
|
Kimberly-Clark™
7396 |
Bleu | N/A | ||||||
Description
- Protection économique
- Le produit idéal pour la protection des tables d'examen et le maintien de hauts niveaux d'hygiène dans le secteur de la santé
- Conditionné en rouleaux légers et portatifs
- Compatible avec le distributeur d'essuyeurs Scott™
Spécification
Couch Cover | |
Non-sterile | |
Roll | |
15 in. | |
1 pli | |
20.1 in. |
Paper | |
38 x 51 cm | |
Distributeur 7056 | |
38 cm | |
200 feuilles/rouleau, 12 rouleaux | |
51 cm |