Learn More
Kimberly-Clark™ Drap d'examen Scott™
Draps d’examen blancs, 3 plis, assurent une douceur et une protection supérieures. Rouleau économique portatif et léger. Idéals pour la protection des tables d'examen dans le secteur de la santé. Résistants à la déchirure et durables. 50 cm de large, compatibles avec le distributeur 7056.
264.00€
Spécification
Type de produit | Toilet Tissue |
---|---|
Longueur (impériale) | 164 ft. |
Longueur (métrique) | 50 m |
Matériau | Papier |
À utiliser avec (application) | High Traffic Washrooms |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10604351
|
Kimberly-Clark™
6027 |
50 m x 590 mm | N/A | ||||||
Description
- Le produit idéal pour la protection des tables d'examen et le maintien de hauts niveaux d'hygiène dans le secteur de la santé
- Douceur et une protection supérieures
- Conditionné en rouleaux légers et portatifs
- Compatible avec le Distributeur d'Essuie-Mains en rouleaux Kimberly-Clark Professional™ (code produit 7056).
Spécification
Toilet Tissue | |
50 m | |
High Traffic Washrooms |
164 ft. | |
Papier | |
3 pli |