Learn More
3M™ Ruban de contour Scotch™ 471
Code produit. 15789299
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15789299
Marque: 3M™ 7000028852
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Le ruban de contour 3M™ Scotch™ 471 est un ruban mince, très flexible, particulièrement extensible et adaptable, fabriqué en PVC souple.
  • Masquage très facile dans les coudes serrés
  • masquage facile même sur des surfaces irrégulières
  • Bonne application avec les systèmes de peinture à l’eau et à solvant
  • bords peints nets
  • Bonne adhésion même sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
  • Souplesse et élasticité optimales
  • Bonne capacité d’adaptation
  • Résistant à de nombreux solvants
  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Peinture multicolore ou peinture design dans le secteur de la réparation automobile
  • Spécialement conçu pour le masquage des pièces en plastique
  • Peinture très précise et nette
  • Diffusion de vapeur d’eau 54,3 g / m² x 24 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adhésif à la colophane
Couleur Jaune
Matériau PVC souple
Longueur (métrique) 33 m
Épaisseur 12 mm
Largeur (métrique) 50,8 mm