Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène verts Scorpio™ série 8-354
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Flexibles
- Finition texturée
- 100 % étanches
- Doublure en maille extensible souple sans coutures dans la zone de travail
- Confortables à porter, protègent les mains, absorbent la transpiration et empêchent les irritations
- Bonne préhension dans des conditions humides. Une manipulation plus sûre signifie une productivité accrue
- Plus faciles à manipuler, à enfiler et à retirer et moins fatigants pour les mains
- Revêtement en néoprène
- Protection chimique étendue
- Certifiés FDA21 CFR 177-2600
Applications :
- Nettoyage de fours, pompes, vannes ou lignes de distillation, et procédé de production de BTX par craquage
- Réparation et maintenance d’équipements
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Chargement et déchargement d’équipements de traitement
- Ouverture et vidange de pompes, vannes, ou lignes
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes, ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
- Transfert de liquides et de solides
- Surveillance d’opérations en cours
- Entreposage de matières premières
- Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Néoprène |
Certifications/Conformité | ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 |
Matériau de la manchette | Néoprène |
Coating Material | Néoprène |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 8 |
Modèle | 8-354 |
Type de manchette de gant | Manchette |
Doublure | Maille de coton interlock |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants immergeables en néoprène verts Scorpio™ série 8-354 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu