Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène verts Scorpio™ série 8-354
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 paires
Beschreibung
- Flexibles
- Finition texturée
- 100 % étanches
- Doublure en maille extensible souple sans coutures dans la zone de travail
- Confortables à porter, protègent les mains, absorbent la transpiration et empêchent les irritations
- Bonne préhension dans des conditions humides. Une manipulation plus sûre signifie une productivité accrue
- Plus faciles à manipuler, à enfiler et à retirer et moins fatigants pour les mains
- Revêtement en néoprène
- Protection chimique étendue
- Certifiés FDA21 CFR 177-2600
Applications :
- Nettoyage de fours, pompes, vannes ou lignes de distillation, et procédé de production de BTX par craquage
- Réparation et maintenance d’équipements
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Chargement et déchargement d’équipements de traitement
- Ouverture et vidange de pompes, vannes, ou lignes
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes, ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
- Transfert de liquides et de solides
- Surveillance d’opérations en cours
- Entreposage de matières premières
- Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau arrière | Néoprène |
| Certifications/Conformité | ANSI, EN 388 : 3121, EN 374 |
| Matériau de la manchette | Néoprène |
| Coating Material | Néoprène |
| Couleur | Green |
| Finition externe | Rough |
| Hand | Specific |
| Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Neoprene |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur