Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène noirs Scorpio™ séries 19-024
Associe la flexibilité et la résistance chimique du néoprène au confort et à la résistance thermique d’une couche thermique souple. Protection contre les contacts intermittents avec les surfaces chaudes jusqu’à 180°C.
90.45€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11741734
|
Ansell™
19024080 |
8 |
90.45€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751734
|
Ansell™
19024100 |
10 |
90.45€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants résistants aux produits chimiques
- Associent la flexibilité et la résistance chimique du néoprène au confort et à la résistance thermique d’une couche thermique souple
- Conçus pour protéger les utilisateurs lors d’applications présentant des risques thermiques et chimiques
- Bonnes propriétés mécaniques et chimiques
- Non altéré par les détergents et les solutions de nettoyage
- Protègent contre les graisses et les huiles
- Flexibilité et préhension supérieures
Applications :
- Chargement et mélange de matières premières
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Pressage
- Support et maintenance de lignes de production
- Fuites inattendues, déversements ou autres éclaboussures
Spécification
Manchette | |
19-024 |