Learn More
Bromhydrate de scopolamine trihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10289593
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Le bromhydrate de scopolamine trihydraté, numéro CAS 6533-68-2, est la forme trihydratée du bromhydrate de scopolamine qui montre une activité antimuscarinique compétitive en bloquant les actions de l’acétylcholine endogène ou des agonistes exogènes.Il présente également des activités anti-spasmodiques et anti-émétique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté est une forme de sel de scopolamine, un alcaloïde de tropane dérivé de plantes de la famille des solanacées (Solanaceae), principalement Hyoscyamus niger et Atropa belladonna
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté montre une activité antimuscarinique compétitive en bloquant les actions de l’acétylcholine endogène ou des agonistes exogènes.
• Il montre également des activités antispasmodiques et antiémétiques
Applications
• Il a été décrit que la scopolamine inhibe les récepteurs de l’acétylcholine muscarinique (mAChR) avec une certaine sélectivité pour les MAChR M1
• Il est structurellement similaire à l’acétylcholine et peut antagoniser l’activité de l’acétylcholine médiée par les récepteurs muscariniques situés sur les structures innervées par les nerfs cholinergiques postganglionnaires et sur les muscles lisses (qui répondent à l’acétylcholine, mais sont doté d’une innervation cholinergique insuffisante)
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté peut induire l’amnésie chez les animaux de laboratoire et il est donc fréquemment utilisé dans les modèles animaux de déficit de mémoire
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté est utilisé pour induire des déficits cognitifs dans les modèles animaux de la maladie d’Alzheimer
• La scopolamine a été employé dans plusieurs études pour comprendre, identifier et caractériser les cibles biologiques de la maladie d’Alzheimer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6533-68-2
Formule moléculaire C17H28BrNO7
Poids moléculaire (g/mol) 438.32
Numéro MDL MFCD00150066
Clé InChI LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
Synonyme hyoscine hydrobromide trihydrate
CID PubChem 131632304
Nom IUPAC bromure de trihydrate d’hydrogène (1S,2R,4S,5S)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate
SMILES [H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Scopolamine hydrobromide trihydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 194.0°C to 197.0°C
Couleur Blanc ou incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 27, 102
Merck Index 14, 8406
Conditions de rotation spécifiques −27° (20°C c=5,H2O)
Rotation spécifique − 27.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: 1g/20 mL alcohol,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in ether
Poids de la formule 438.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.