Learn More
Kartell™ Flacons à scintillation
Conçus avec des parois épaisses pour minimiser les pertes de solvants. Les flacons à scintillation Kartell™ sont compatibles avec tous les compteurs à scintillation liquide.
306.00€ - 388.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PE |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10172611
|
Kartell™
0093400 |
4 ml | 13.71 mm | 52,5 mm |
306.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10162611
|
Kartell™
0093300 |
20 ml | 26.5 mm | 57,5 mm |
388.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Produit incassable
- Disponibles en tailles macro ou mini
- Fournis avec des bouchons à vis
- Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Translucide | |
PE | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |