Learn More
GPE Scientific™ Flacon Schlenk cylindrique avec robinet en verre et cône
Le flacon Schlenk Scientific GPE™, cylindrique avec robinet en verre et cône, est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk et les collecteurs à vide, et est disponible en différentes capacités.
Marque: GPE Scientific™ SCG/50
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Flacon cylindrique de style Schlenk
- Comprend un robinet en verre et un cône
- Disponibles en différentes capacités
- Disponible avec différentes tailles de joints
Spécification
50 ml | |
Robinet et cône en verre | |
Cylindrique | |
Cylindrique |
Lignes Schlenk et collecteurs à vide | |
Flacon cylindrique Schlenk avec robinet et cône | |
Taille du joint : 19 |