Learn More
Réactif de Schiff, pur, pour la détermination des aldéhydes, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Description
Réactif de Schiff, pur, pour la détermination des aldéhydes
Spécification
Spécification
Forme physique | Liquide |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Couleur | Incolore |
Quantité | 500 mL |