Learn More
Merck Capteurs 40 μm pour compteur de cellules Scepter™ 3.0
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
250 boîtes
500 boîtes
50 boîtes
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- Fournit une méthode rapide et pratique pour compter des cellules et des particules
- Compatible avec les capteurs 40 et 60 μm.
- Utilise le principe Coulter dans un format miniaturisé et portatif qui permet un comptage rapide des cellules, en moins de 30 secondes
- Préparez une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilisez le compteur de cellules pour aspirer un échantillon de cette dilution dans le capteur
- Afficheurs :
- Concentration cellulaire
- Taille moyenne des cellules
- Volume moyen des cellules
- Histogramme de la distribution par taille ou par volume
Spécification
Spécification
| Type de produit | Capteurs de compteur de cellules Scepter™ 3.0 |
| Taille de cellule | 5 à 15 μm |
| Cycles de fonctionnement | 50 000 à 1 500 000 particules/ml |
| Granulométrie | 4 à 18 μm |
| Quantité | 50 boîtes |
| À utiliser avec (application) | Comptage de cellules |