Learn More
Dostmann Electronic™ Thermomètre IR, modèle ST490 SCANTEMP™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-60°C à +1000°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermomètre IR +1000°C
• Visée laser 2 points
• Alarme sonore et visuelle haute et basse
• Emissivité réglable
• Fonction mini, maxi, hold, diff. et moyenne
• Affichage rétro-éclairé de la température et des valeurs mini/maxi
• Visée laser 2 points pour delimiter le cône de mesure Fonction mini/maxi, hold pour figer une mesure, mesure différentielle et calcul de la moyenne Alarme sonore et visuelle, haute et basse Lecture °C ou °F
• Thermomètre IR +1000°C
• Accessoires obligatoires sonde thermocouple K à fiche miniature color-codée
• Visée laser 2 points
• Alarme sonore et visuelle haute et basse
• Emissivité réglable
• Fonction mini, maxi, hold, diff. et moyenne
• Affichage rétro-éclairé de la température et des valeurs mini/maxi
• Visée laser 2 points pour delimiter le cône de mesure Fonction mini/maxi, hold pour figer une mesure, mesure différentielle et calcul de la moyenne Alarme sonore et visuelle, haute et basse Lecture °C ou °F
• Thermomètre IR +1000°C
• Accessoires obligatoires sonde thermocouple K à fiche miniature color-codée
Spécification
Spécification
| Modèle | SCANTEMP ST490 |
| Résolution | 1000°C |
| Type de produit | Thermomètre à infrarouge |
| Température max. (métrique) | 1000°C |
| Température min. (métrique) | -60°C |
| Plage de températures (métrique) | -60°C à +1000°C |
| Précision | ±2% |