Learn More
Chlorure de scandium(III) hexahydraté, REacton™, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
202.01€ - 749.73€
Identifiants chimiques
CAS 20662-14-0
Formule moléculaire Cl3H12O6Sc
Poids moléculaire (g/mol) 259.40
Numéro MDL MFCD00149852
Clé InChI FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11336268
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
011219.03
1 g
202.01€
1g
11346268
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
011219.06
5 g
749.73€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
20662-14-0
259.40
FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Cl3H12O6Sc
MFCD00149852
scandium(3+) hexahydrate trichloride
Spécification
Scandium(III) chloride hexahydrate
Agrégats cristallins
Cl3H12O6Sc
14,8392
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
259.40
99.99%
Hygroscopic
20662-14-0
(REO)
MFCD00149852
FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
scandium(3+) hexahydrate trichloride
259.41 (151.32 Anhydrous)
Reacton™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-799-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante