Learn More
Carbonate de scandium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 471.35€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011501
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326898
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013646.03
1 g
112.56€
1g
11336898
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013646.06
5 g
471.35€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00011501
Spécification
Scandium(III) carbonate hydrate
Cristalline
MFCD00011501
269.94 (Anhydrous)
Reacton™
>500°C (decomposition)
(REO)
Soluble in water.
99.99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante