Learn More
Interscience™ Scan 4000
Code produit. 15928015
Click to view available options
Type d’affichage:
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15928015
Marque: Interscience™ 438000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Scan 4000 is an automatic HD color colony counter that adapts to all sizes of Petri dishes and any culture media. Its indirect lighting system gives ideal user comfort, high accuracy and reproducibility.
  • Allows reading on Petri dishes of up to 150 mm diameter, and on square Petri dishes of 120 mm
  • Colony counter with more flexibility in your work
  • Also reads inhibition zones on round or square Petri dishes
Spécification
Type de produit Colony Counter
Type d’affichage Aucun
Dimensions (L x l x H) 47 x 47 x 64 cm
À utiliser avec (application) Colony Counting, Inhibition Zone Reading
À utiliser avec (équipement) DataLink Pro