Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC150L
Code produit. p-4527502 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
SC150 L avec pince
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10359727
Marque: Thermo Scientific™ 1540011
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Maintenez des températures jusqu’à +150°C avec ce thermostat de qualité supérieure à profondeur d’immersion accrue pour accueillir des bains de plus grande taille ou plus profonds.
Maintenez la température jusqu’à +150°C, tout en augmentant la profondeur d’immersion pour accueillir des bains plus grands ou plus profonds. Le circulateur à immersion Thermo Scientific™ SC150L, un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure, dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
  • Température max. : 150°C
  • La profondeur d’immersion est accrue pour accueillir de bains de taille ou de profondeur supérieure.
  • Alarme de niveau de liquide bas correspondant à la classe de sécurité III
  • Arrêt automatique lorsque le contrôleur détecte une température excessive, un niveau de liquide bas ou une surchauffe du moteur
  • Port de communication USB et options pour RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, E/S analogique
  • Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
  • Cinq températures de points de consigne programmables
  • Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
  • Deux niveaux de réglage de la vitesse de la pompe pour augmenter le flux ou l’agitation du bain.
  • Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
  • Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
  • Alarme acoustique et optique
  • Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pince (–0016, –0018 et –0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec pince ; 230 V / 50 Hz
Certifications/Conformité CE, CSA, UL, RoHS
Communications USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique
Débit 17 L/min.
Gamme de températures 13°C à 150°C
Capacité de chauffage 2 kW/1,2 kW
Pression max. 300 mbar/4,35 psi
Modèle SC150 L avec pince
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température 0,02°C
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 5,4 x 15,1 po (19,9 x 13,8 x 38,4 cm)
Longueur (impériale) 7,8 po
Longueur (métrique) 19,9 cm
Largeur (impériale) 5,4 po
Largeur (métrique) 13,8 cm
Hauteur (impériale) 15,1 po
Hauteur (métrique) 38,4 cm
Poids (impériale) 3,3 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz