Learn More
Thermo Scientific™ Rotors de concentrateurs Savant™ DNA SpeedVac™
Configurez les rotors de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ avec les concentrateurs Savant DNA SpeedVac.
Marque:  Thermo Scientific™ RD72
Code produit. 11748609
  • 1075.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Configurez les rotors de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ avec les concentrateurs Savant DNA SpeedVac.
Rotors circulaires faciles d’utilisation avec différentes tailles d’alvéoles pour tubes afin d’accueillir différentes tailles d’échantillons. Ces rotors ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire et s'intègrent directement dans votre concentrateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
72 microtubes de 0,5 ml
DNA130
Classique
Rotor de concentrateur
72
0,5 ml