Learn More
Thermo Scientific™ Rotors de concentrateurs Savant™ DNA SpeedVac™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
24
2 plaques à puits peu profonds
36
48
72
Conditionnement:
1 pièce
Description
Configurez les rotors de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ avec les concentrateurs Savant DNA SpeedVac.
Rotors circulaires faciles d’utilisation avec différentes tailles d’alvéoles pour tubes afin d’accueillir différentes tailles d’échantillons. Ces rotors ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire et s'intègrent directement dans votre concentrateur.
Spécification
Spécification
| Description | 48 microtubes de 0,5 ml |
| Type | Rotor de concentrateur |
| À utiliser avec (équipement) | DNA130 |
| Capacité | 48 |
| Système de rotor | Classique |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |