Learn More
Thermo Scientific™ Chariot Savant™ DNA SpeedVac™ Deluxe
Les accessoires divers pour concentrateurs pour ADN Thermo Scientific Savant SpeedVac sont destinés à être utilisés avec les concentrateurs pour ADN Savant SpeedVac.
Marque: Thermo Scientific™ ANC100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les accessoires divers pour concentrateurs pour ADN Thermo Scientific Savant SpeedVac sont destinés à être utilisés avec les concentrateurs pour ADN Savant SpeedVac.
Piège chimique• Ultime sécurité
• Bloque les vapeurs radioactives qui échappent au refroidisseur avant leur passage dans la pompe. Piège φ 140mm, hauteur 200mm
• Piège chimique
• Inclus avec 1 cartouche. complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piégeage vapeurs radioactives
• Inclus complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piège chimique de sécurité vapeurs radioactives
• Avec cartouches
• Piège chimique pour vapeurs radioactives avec cartouche
Spécification
Composé neutralisant l’acide (acide acétique) | |
Composé neutralisant l’acide | |
Toutes les unités SpeedVac™ | |
ANC100 |