Learn More
Thermo Scientific™ Chariot Savant™ DNA SpeedVac™ Deluxe
Les accessoires divers pour concentrateurs pour ADN Thermo Scientific Savant SpeedVac sont destinés à être utilisés avec les concentrateurs pour ADN Savant SpeedVac.
Marque: Thermo Scientific™ ANS121/4
Description
Les accessoires divers pour concentrateurs pour ADN Thermo Scientific Savant SpeedVac sont destinés à être utilisés avec les concentrateurs pour ADN Savant SpeedVac.
Piège chimique• Ultime sécurité
• Bloque les vapeurs radioactives qui échappent au refroidisseur avant leur passage dans la pompe. Piège φ 140mm, hauteur 200mm
• Piège chimique
• Inclus avec 1 cartouche. complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piégeage vapeurs radioactives
• Inclus complet avec tube, raccord et cartouche pour solvants organiques ouradioactifs
• Piège chimique de sécurité vapeurs radioactives
• Avec cartouches
• Piège chimique pour vapeurs radioactives avec cartouche
Spécification
Solution de neutralisation d’ammoniac (Oligo Prep) | |
Toutes les unités SpeedVac™ | |
Each |
Solution de neutralisation d’ammoniaque | |
ANS121 |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337-Si l'irritation oculaire persiste:.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.