Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges en PES Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Associe deux membranes à flux élevé à un intérieur lisse pour offrir des performances supérieures. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 permettent une concentration ultra-rapide et une récupération quasi totale du concentré. Disponibles avec différents seuils de rétention des molécules en boîtes de 12 unités ou en boîtes de 48 unités pour le côté pratique.
Marque:  Sartorius VS15T22
604.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12693465
  • 850.00€ / 48 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Associe deux membranes à flux élevé à un intérieur lisse pour offrir des performances supérieures.Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 permettent une concentration ultra-rapide et une récupération quasi totale du concentrat.Disponibles avec différents seuils de rétention des molécules en boîtes de 12 unités ou en boîtes de 48 unités pour le côté pratique.
Deux membranes verticales et une conception interne élégante pour une concentration ultrarapide
  • Une seule centrifugation suffit pour concentrer des solutions de 15 ml jusqu’à 150 fois en 10–30 minutes
  • Les grandes membranes en PES à débit élevé sont dotées d’une liaison protéique ultrafaible et de faibles substances extractibles
  • Une pression de filtration élevée et constante permet un écoulement transversal optimal pour minimiser l’encrassement de la membrane
Conçu pour une commodité, une sécurité et une récupération des échantillons maximales
  • Poche angulaire et facile à utiliser avec des pipettes, facilitant la récupération du rétentat de plus de 95 %
  • Le risque de filtration des échantillons jusqu’à épuisement est éliminé
  • Boîtier en polystyrène stable et inerte avec haute compatibilité chimique (pH 1–14)
  • Technologie d’assemblage UV pour une transition tout en douceur entre la membrane et le boîtier
  • Des graduations volumétriques pour simplifier le contrôle du volume de concentrat et un volume de butée de 100 μl
Compatibilité universelle pour les rotors acceptant les tubes à fond conique de 50 ml
  • Prise en charge de volumes d’échantillons de 15 ml maximum dans les rotors à godets oscillants (11 ml dans les rotors à angle fixe)
  • Conçu pour les rotors pouvant accueillir des tubes coniques Falcon de 50 ml :
    • Beckman Allegra 25R avec rotor libre TS-5.1-500, godets BUC 5, adaptateurs
    • Rotor à angle fixe Beckman TA-10.250 25° avec adaptateurs 356966
    • Multifuge 3 S-R avec rotor 75006445, godets 75006441, adaptateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Single-use
Centrifuge
30 kDa
Non-sterile
Applications de concentration, dessalage ou échange de tampon
4 000 x g
Centrifugal Concentrator
11,8 cm
Ultrafiltration
PES
15 mL
7,2 cm2
Polystyrène
48/boîte
11 mL (rotor à angles fixes), 15 mL (rotor à godets oscillants)
27 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot244900577 Type de certificatCertificat de qualité Date14/02/2025 Catalog NumberVS15T22
Numéro de lot244301417 Type de certificatCertificat de qualité Date11/12/2024 Catalog NumberVS15T22
Numéro de lot243800687 Type de certificatCertificat de qualité Date08/11/2024 Catalog NumberVS15T22
Numéro de lot240700247 Type de certificatCertificat de qualité Date15/08/2024 Catalog NumberVS15T22
Numéro de lot240500237 Type de certificatCertificat de qualité Date31/07/2024 Catalog NumberVS15T22
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.
    Code promotionnel: 25977
    Expire2025-05-31
    Jours
    57
    Heures
    4
    Minutes
    19
    Secondes
    18
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Concentrateurs centrifuges en PES Vivaspin™ Turbo 15 > 30 000 MWCO ; 48/boîte.