Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 6
BIOPHARMA
Code produit. 10588191 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Kit de démarrage : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa, 5 de chaque
Quantité:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 10588191
Marque: Sartorius VS0632
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une concentration d’échantillon rapide et une haute récupération. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 6 sont les seuls dispositifs de cette taille à pouvoir traiter des échantillons de 6 ml. Ils sont équipés de deux membranes verticales et possèdent une chambre de rétention de sécurité intégrée. Disponibles avec des membranes en PES offrant de nombreux seuils de rétention des molécules.
Développés pour offrir des performances et une flexibilité de volume accrues
  • Les tubes compacts peuvent traiter jusqu’à un impressionnant volume initial de 6 ml
  • Convient parfaitement à la concentration d’échantillons d’anticorps, de protéines, de nanoparticules et de virus
  • Compatibilité universelle du rotor :
    • À utiliser dans un godet oscillant ou des rotors à angle fixe acceptant des tubes à essai à fond conique standard de 15 ml
Concentration rapide, sûre et facile
  • Dispose de membranes en PES à haut rendement et de qualité supérieure
  • La conception à double membrane verticale mène à une vitesse de filtration inégalée et une concentration de plus de 100 fois
  • Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
  • Récupération presque complète du concentrat de plus de 90 %
  • Le volume restant est facilement visible grâce aux graduations imprimées et au boîtier transparent
  • Le fond incliné modifié simplifie davantage la récupération directe du concentrat final dans la pipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Single-use
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifuge
Matériau (membrane) PES
MWCO 50 kDa
Volume d’échantillon 6 mL
Stérilité Non-sterile
Zone de filtration 2,58 cm2
Matériau de boîtiers Polycarbonate
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 122 mm