Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 6
Obtenez une concentration d’échantillon rapide et une haute récupération. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 6 sont les seuls dispositifs de cette taille à pouvoir traiter des échantillons de 6 ml. Ils sont équipés de deux membranes verticales et possèdent une chambre de rétention de sécurité intégrée. Disponibles avec des membranes en PES offrant de nombreux seuils de rétention des molécules.
Marque: Sartorius VS0641
283.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21930" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Développés pour offrir des performances et une flexibilité de volume accrues- Les tubes compacts peuvent traiter jusqu’à un impressionnant volume initial de 6 ml
- Convient parfaitement à la concentration d’échantillons d’anticorps, de protéines, de nanoparticules et de virus
- Compatibilité universelle du rotor :
- À utiliser dans un godet oscillant ou des rotors à angle fixe acceptant des tubes à essai à fond conique standard de 15 ml
- Dispose de membranes en PES à haut rendement et de qualité supérieure
- La conception à double membrane verticale mène à une vitesse de filtration inégalée et une concentration de plus de 100 fois
- Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
- Récupération presque complète du concentrat de plus de 90 %
- Le volume restant est facilement visible grâce aux graduations imprimées et au boîtier transparent
- Le fond incliné modifié simplifie davantage la récupération directe du concentrat final dans la pipette
Spécification
PES | |
2,58 cm2 | |
25/boîte | |
122 mm |
100 000 Da | |
PC | |
6 ml |