Learn More
Sartorius™ Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 2 Membrane en acétate de cellulose (CTA)
BIOPHARMA
aucune valeur
Marque:  Sartorius™ VS02V1
Code produit. 11785785
  • 231.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les concentrateurs Vivaspin sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques. Le Vivaspin 2 est conçu pour une utilisation avec les échantillons de 500 μl à 4 ml et peut être utilisé avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml. La membrane verticale et la chambre de filtration à canal mince brevetées (US 5 647 990) du Vivaspin' minimisent l’encrassement de la membrane et fournissent des concentrations à grande vitesse pour les solutions ayant des charges de particules identiques. Le Vivaspin 2 associe la vitesse de produits Vivaspin à une petite surface interne et zone de membrane afin d’obtenir des taux élevés de récupération à partir de solutions fortement diluées. Le Vivaspin 2 offre une grande flexibilité pour l’optimisation des procédés. Grâce au Vivaspin 2, il est possible d’effectuer un pipetage direct du concentré depuis le fond incliné (intégré au fond du concentrateur) ou une centrifugation inverse du concentrat dans le bouchon de récupération (qui peut être scellé avant stockage). Les deux méthodes permettent de récupérer la quasi-totalité du concentrat.
  • Haute récupération du rétentat >90 %
  • Conception de membrane verticale pour une concentration ultrarapide
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
  • Récupération pratique du concentrat par pipetage
  • Recentrifugation en option pour une meilleure récupération du concentrat
  • Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Rotor à godets oscillants de 3 mL ou à angles fixes de 2 mL
10 kDa
Non stérile
Concentrateur centrifuge
126 mm
Filtre à membrane
Triacétate de cellulose
3 mL
25/boîte
5 in.