Learn More
Sartorius Accessoires pour modèles Vivaflow™ : Réservoir de diafiltration
Code produit. 10233191 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
Code produit. 10233191
Marque: Sartorius VFA006
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour Vivaflow 50, 200
  • Gestion et maintien du débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Vivaflow 50 et 200
Volume d’échantillon 500 mL
Stérilité Non-sterile
Quantité À l’unité
Type Réservoir de diafiltration
Volume (métrique) 500 ml