Learn More
Sartorius Concentrateurs par centrifugation en PES Vivacell™ 70
La simplicité des dispositifs de centrifugation associée au contrôle assuré par la filtration sous pression. Les concentrateurs centrifuges en PES Sartorius Vivacell 70 sont des ensembles d’ultrafiltration jetables dotés de la flexibilité de processus la plus élevée pour la concentration d’échantillons de 10 à 70 ml. Options disponibles pour une large gamme de seuils de rétention des molécules.
Marque:  Sartorius VS6072
Code produit. 10469512
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Conçus pour des concentrations ultra-rapides
  • Possèdent une membrane verticale qui limite l’encrassement
  • La butée fixe intégrée de 150 μl empêche la concentration jusqu’à sécheresse.
  • Membrane en PES à débit élevé
  • Taux élevé de récupération du rétentat > 90 %
Manipulation facile
  • Ensemble d’ultrafiltration facile à monter et jetable
  • Ne requièrent aucun raccordement de tubulure ni mécanisme d’agitation
  • Peuvent s’adapter aux équipements disponibles ou à certaines préférences de l’utilisateur
  • Compatibilité universelle avec les rotors
Souplesse totale de procédé : filtration par centrifugation ou sous pression
  • Par souci de commodité, les ensembles sont simplement centrifugés dans une centrifugeuse à grande capacité (support acceptant des flacons de 250 ml)
  • Pour une concentration plus rapide, l’appareil peut être mis sous pression avec de l’air ou du gaz inerte avant centrifugation
  • Pour un meilleur contrôle des processus, la pression du gaz peut être combinée à une agitation orbitale délicate.
  • Pour une simplicité maximale, l’appareil est mis sous pression et peut être laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
0,2 μm
Polycarbonate
10/boîte
PES
0,2 μm
75 psi
10 to 70 mL