Learn More
Sartorius Ensembles d’ultrafiltration jetables Vivaspin™ 100
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Quantité:
10 Paquets
2 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Description
- Pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml
- Peut être utilisé dans une centrifugeuse ou pour la filtration sous pression
- Associe la simplicité d’utilisation des dispositifs centrifuges à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression
- Facile à assembler
- Ne nécessite aucune connexion de tubulure ni aucun mécanisme d’agitation
- Peut être adapté à la disponibilité de l’équipement ou aux préférences spécifiques de l’utilisateur
- Par souci de commodité, les unités sont simplement centrifugées dans une centrifugeuse à grande capacité (portoirs acceptant des flacons de 250 ml)
- Pour un meilleur contrôle des procédés, la pression du gaz peut être associée à une agitation orbitale délicate
- Pour la plus haute simplicité d’utilisation avec un minimum de besoins en équipement, le dispositif est mis sous pression, puis laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur
- Le concentrateur est doté d’une membrane verticale qui limite l’encrassement, tandis que la butée fixe intégrée de 350 μl empêche la concentration jusqu’à épuisement.
Caractéristiques :
- Manipulation facile
- Membrane en PES à débit élevé
- Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Haute récupération du rétentat (90 %)
- Souplesse totale des procédés
- Compatible avec les rotors libres
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifuge |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Volume d’échantillon | 20 à 98 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 2 Paquets |
| Type | Centrifugal Concentrator |
| Volume (métrique) | 98 mL |