Learn More
Sartorius Ensembles d’ultrafiltration jetables Vivaspin™ 100
BIOPHARMA
Code produit. 10066861 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Quantité:
10 Paquets
2 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 10066861
Marque: Sartorius VC1012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Vivaspin™ 100 possède la plus grande capacité de tout dispositif d’ultrafiltration centrifuge, pour une manipulation facile et pratique de volumes d’échantillons plus importants.
  • Pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml
    • Peut être utilisé dans une centrifugeuse ou pour la filtration sous pression
  • Associe la simplicité d’utilisation des dispositifs centrifuges à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression
  • Facile à assembler
    • Ne nécessite aucune connexion de tubulure ni aucun mécanisme d’agitation
    • Peut être adapté à la disponibilité de l’équipement ou aux préférences spécifiques de l’utilisateur
  • Par souci de commodité, les unités sont simplement centrifugées dans une centrifugeuse à grande capacité (portoirs acceptant des flacons de 250 ml)
  • Pour un meilleur contrôle des procédés, la pression du gaz peut être associée à une agitation orbitale délicate
  • Pour la plus haute simplicité d’utilisation avec un minimum de besoins en équipement, le dispositif est mis sous pression, puis laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur
  • Le concentrateur est doté d’une membrane verticale qui limite l’encrassement, tandis que la butée fixe intégrée de 350 μl empêche la concentration jusqu’à épuisement.
Caractéristiques :
  • Manipulation facile
  • Membrane en PES à débit élevé
  • Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
  • Haute récupération du rétentat (90 %)
  • Souplesse totale des procédés
  • Compatible avec les rotors libres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifuge
Matériau (membrane) PES
MWCO 5 kDa
Volume d’échantillon 20 à 98 ml
Stérilité Non stérile
Quantité 10 Paquets
Type Centrifugal Concentrator
Volume (métrique) 98 mL