Learn More
Sartorius Pompe universelle pour système de contrôle de stérilité Sterisart™
Pompe péristaltique pour le transfert d’échantillons et de milieux dans les systèmes Sterisart NF - Convient aux isolateurs
Marque:  Sartorius 16420
Code produit. 15962530
  • 26185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La nouvelle pompe universelle Sterisart™ est disponible en deux versions : version de base 16419 et version améliorée 16420 avec affichage et logiciel utilisateur. La pompe peut être utilisée dans des salles blanches, intégrée à des hottes ou installée au niveau de la surface de travail des isolateurs. Sa conception compacte et basse offre un encombrement réduit – Avantage crucial pour la plupart des paillasses et isolateurs de salles blanches.
  • Système fermé – Sans ventilation pour une sécurité accrue
  • Robuste et ne nécessite aucun entretien
  • Structure compacte et ergonomique
  • Conception modulaire
  • Pompe disponible avec logiciel spécifique (menus guidant l’opérateur ; toutes les séquences de processus peuvent être enregistrées ; reconnaissance de codes-barres)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10,23 po
À utiliser dans des salles blanches, à intégrer dans des hottes ou à installer de façon encastrée au niveau de la surface de travail des isolateurs
21 cm
14,6 kg
Logiciel d’affichage et d’utilisation
Acier inoxydable, PVC, PET, silicone
13,22 in
26 cm
8,26 in
32,18 lb
70 à 650 ml/min
50/60 Hz
100 W
33,6 cm