Learn More
Sartorius Pompes à vide hybrides
Code produit. 10654911 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
18,7 cm
22,5 cm
Alimentation électrique:
110 V, 60 Hz
220 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10654911
Marque: Sartorius 16692
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pompes à membrane en néoprène avec faible niveau de bruit, sans huile et sans entretien pour un vide fiable
La pompe à vide de laboratoire Microsart™ e.jet est conçue pour créer suffisamment de vide pour la filtration et, contrairement aux pompes à vide classiques, elle permet un transfert simultané du liquide filtré dans les déchets. La pompe de transfert Microsart™ e.jet est idéale pour la filtration d’échantillons en microbiologie. La pression de sa membrane de transfert est inférieure à 700 mbar, conformément à la norme ISO 8199 (qualité de l’eau - directive générale sur l’énumération des micro-organismes par la culture). Des débits constants et un vide maximal défini garantissent une filtration homogène et fiable. La pompe de transfert Microsart™ e.jet réduit considérablement la complexité de fonctionnement et constitue un accessoire idéal pour les collecteurs à 3 branches et à 1 branche.
La Microsart™ e.jet est conçue pour pomper les gaz et les liquides, ce qui signifie qu’il n’y a pas de perte d’efficacité ni de dysfonctionnement causé par l’eau aspirée dans la tête de pompe. Les pompes à vide des séries Microsart™ maxi.vac et Microsart™ mini.vac offrent une technologie moderne pour un usage quotidien dans les laboratoires de microbiologie. Ces pompes à membrane électriques en néoprène ne requièrent pas d’huile ni d’entretien et présentent un faible niveau de bruit. Le vide produit par ces pompes est contrôlé et peut facilement être ajusté selon vos spécifications. Ainsi, les cellules sensibles (p. ex. les bactéries) sont concentrées sur la surface d’un filtre à membrane dans de meilleures conditions, ce qui entraîne une diminution de la mortalité des cellules, des taux de récupération plus élevés et des temps d’incubation plus courts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 100 mbar
Alimentation électrique 220 V, 50 Hz
Dimensions (L x l x H) 8 x 5,7 x 7,4 po (203 x 145 x 187 mm)
Profondeur (métrique) 18,7 cm
Puissance 80 w
Poids (impériale) 9,9 lb
Poids (métrique) 4,5 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Débit 20 l/min
À utiliser avec Combisart
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 7,4 po
Hauteur totale (métrique) 14,5 cm
Longueur totale (impériale) 8 in
Longueur totale (métrique) 203 mm
Largeur totale (impériale) 8 po
Largeur totale (métrique) 145 mm
Type de pompe Vacuum Pump
Applications Un seul cycle de filtration avec station de filtration individuelle pour la numération microbienne
Tension 220 V