Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité Sterisart™ NF
BIOPHARMA
Système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques, des récipients ouverts, des récipients fermés, des seringues pré-remplies, des poudres et des équipements médicaux. Le système de contrôle de stérilité Sartorius Sterisart™ NF est idéal pour une utilisation avec des isolateurs.
Marque:  Sartorius 16476--------GSD
535.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15972530
  • 805.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pharmacopées internationales exigent la stérilité complète des produits pharmaceutiques injectés dans le flux sanguin ou pénétrant dans le corps sous la surface de la peau. En tant que fabricant de ces produits, vous êtes tenu de fournir une preuve de stérilité du lot du produit final. Le Sterisart™ NF est un système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques. Il se base sur la méthode du filtre à membrane tout en éliminant la procédure de manipulation des filtres. Ainsi, le principal risque de contamination secondaire et de faux positifs est éliminé. Une pompe péristaltique transfère l’échantillon dans les unités de filtration et, après rinçage, les unités de filtration sont remplies du milieu et utilisées pour l’incubation des filtres sans contact avec l’environnement.
  • Membrane fiable Sartochem™
  • Haute rétention des microbes
  • Adsorption faible
  • Stabilité mécanique élevée
  • Pinces pour tubes à code couleur pré-installées
  • Marques graduées faciles à lire
  • Facile à utiliser (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
  • Identification du numéro de produit / lot
  • Conditionnement imperméable au gaz pour une protection contre les stérilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 oz.
Contrôle de la stérilité des produits pharmaceutiques, idéal pour une utilisation dans les isolateurs
122°F
15,7 cm
0,45 μm
SVP
Septum
120 mL
Flacons en verre fermés avec septum
50°C
Septum Sterisart NF gamma avec pointe métallique courte à double aiguilles, à ventilation stérile, et avec des connecteurs partitionnés pour l’échantillonnage stérile à partir de récipients durant l’incubation
3 bars à 20°C
Liquides
Irradiation aux rayons gamma