Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité Sterisart™ NF
BIOPHARMA
Code produit. 11700975 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Méthode de stérilisation:
Irradiation aux rayons gamma
OEt
Composition des échantillons:
Liquides
Poudres facilement dissoutes
Comprend:
Aiguille longue et plaque de protection, aiguille à ventilation stérile et connecteur partitionné pour l’échantillonnage stérile à partir de récipients Sterisart durant l’incubation
Septum Sterisart NF gamma avec adaptateur pour seringues préremplies et pointe métallique à double aiguilles, à ventilation stérile, et avec connecteur partitionné pour l’échantillonnage stérile à partir de récipients Sterisart durant l’incubation
Septum Sterisart NF gamma avec deux pointes métalliques à double aiguilles de longueurs différentes, dont une à ventilation stérile, et avec des connecteurs partitionnés pour l’échantillonnage stérile à partir de récipients Sterisart durant l’incubation
Septum Sterisart NF gamma avec pointe métallique courte à double aiguilles, à ventilation stérile, et avec des connecteurs partitionnés pour l’échantillonnage stérile à partir de récipients durant l’incubation
Sterisart NF alpha avec aiguille double longue à pointe métallique, à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec adaptateur pour seringues préremplies et pointe métallique à double aiguille, seringues avec
et sans aiguille à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec aiguille longue (ouverture latérale, pointe solide, sans carottage), plaque protectrice, aiguille à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec aiguille longue et plaque protectrice, aiguille à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueurs différentes, dont une à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec longue pointe métallique à double aiguille, à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec longue pointe métallique à double aiguille, à ventilation stérile, et avec connecteurs conditionnés pour l’échantillonnage stérile à partir de récipients Sterisart durant l’incubation
Sterisart NF gamma avec pointe métallique courte à double aiguille, à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec raccord Luer ou Luer-Lock, aiguille longue à ventilation stérile
Sterisart NF gamma avec raccord Luer-Lock femelle
Système de tubulure gamma Sterisart NF avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueurs différentes
Option d’échantillonnage:
Sans septum
Septum
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11700975
Marque: Sartorius 16475GSD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques, des récipients ouverts, des récipients fermés, des seringues pré-remplies, des poudres et des équipements médicaux. Le système de contrôle de stérilité Sartorius Sterisart™ NF est idéal pour une utilisation avec des isolateurs.
Les pharmacopées internationales exigent la stérilité complète des produits pharmaceutiques injectés dans le flux sanguin ou pénétrant dans le corps sous la surface de la peau. En tant que fabricant de ces produits, vous êtes tenu de fournir une preuve de stérilité du lot du produit final. Le Sterisart™ NF est un système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques. Il se base sur la méthode du filtre à membrane tout en éliminant la procédure de manipulation des filtres. Ainsi, le principal risque de contamination secondaire et de faux positifs est éliminé. Une pompe péristaltique transfère l’échantillon dans les unités de filtration et, après rinçage, les unités de filtration sont remplies du milieu et utilisées pour l’incubation des filtres sans contact avec l’environnement.
  • Membrane fiable Sartochem™
  • Haute rétention des microbes
  • Adsorption faible
  • Stabilité mécanique élevée
  • Pinces pour tubes à code couleur pré-installées
  • Marques graduées faciles à lire
  • Facile à utiliser (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
  • Identification du numéro de produit / lot
  • Conditionnement imperméable au gaz pour une protection contre les stérilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 4 oz.
Capacité (métrique) 120 mL
À utiliser avec (application) Contrôle de la stérilité des produits pharmaceutiques, idéal pour une utilisation dans les isolateurs
À utiliser avec (équipement) Flacons en verre fermés avec septum
Modèle Sterisart Consumable
Température (impériale) 122°F
max. (métrique) 50°C
Zone de filtration 15,7 cm
Comprend Septum Sterisart NF gamma avec deux pointes métalliques à double aiguilles de longueurs différentes, dont une à ventilation stérile, et avec des connecteurs partitionnés pour l’échantillonnage stérile à partir de récipients Sterisart durant l’incubation
Porosité 0,45 μm
Pression de fonctionnement 3 bars à 20°C
Type d’échantillon Lyophilisats, poudres solubles, antibiotiques liquides
Composition des échantillons Poudres facilement dissoutes
Option d’échantillonnage Septum
Méthode de stérilisation Irradiation aux rayons gamma
Stérilité Sterile