Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Adaptateur T-Distributeur
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Adaptateur T-Distributeur ; Diamètre : 5,5 mm (0,22 in)
Description
- Pour deux supports de filtres
- Trou de perçage de 1 mm dans les raccords cannelés de sortie
- Diamètre extérieur du raccord cannelé : 5,5 mm
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Système de contrôle de stérilité réutilisable |
| Matériau | Plastique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | T-Distributeur |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,22 in |
| Diamètre (métrique) intérieur | 5,5 mm |