Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Joint en silicone
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Joint d’étanchéité
Conditionnement:
1 pièce
Description
Joint en silicone - 14-555-924
- Plat
- Placé sous fritté
- 36/47mm
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Système de contrôle de stérilité réutilisable |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Joint d’étanchéité |
| Diamètre (impériale) | 1,85 in |
| Diamètre (impériale) intérieur | 1,42 in |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 36 mm |