Learn More
Sartorius Porte-filtre sous pression en acier inoxydable
Le 16249 est un porte-filtre pratique pour la filtration de volumes de 5 litres maximum. Il peut être fixé à un trépied à l’aide d’une tige en acier qui peut être vissée.
Marque: Sartorius 16249
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.19700kg
Description
Le 16249 est un porte-filtre pratique pour la filtration de volumes de 5 litres maximum. Il peut être fixé à un trépied à l’aide d’une tige en acier qui peut être vissée.
- Le 16249 est un porte-filtre pratique pour la filtration de volumes de 5 litres maximum
- Il peut être fixé à un trépied à l’aide d’une tige en acier qui peut être vissée
Spécification
Acier inoxydable | |
13 cm2 | |
Porte-filtre sous pression | |
200 mL | |
4,7 cm |
Acier inoxydable | |
À l’unité | |
200 ml | |
200 mL |