Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Secura™
GREENER_CHOICE
Conçues pour les travaux réalisés dans des environnements réglementés pour des résultats haute qualité à faible risque. Sartorius Secura™ garantit la qualité des résultats de mesure, la conformité avec les exigences réglementaires et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail.
3110.00€ - 4640.00€
Spécification
Certifications/Conformité BPL, BPF
Type de connexion Mini USB
Type d’affichage Affichage graphique couleur
Précision affichage 10 mg
Format Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité Modèle Temps de stabilisation Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Modèle Temps de stabilisation Prix Quantité et disponibilité  
13562970
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
SECURA1102-1S
1,1 kg 1102 1,5 sec
3110.00€
1 pièce
13572970
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
SECURA2102-1S
2,1 kg 2102 1,5 sec
3370.00€
1 pièce
13552970
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
SECURA3102-1S
3,1 kg 3102 1,5 sec
3600.00€
1 pièce
13582970
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
SECURA5102-1S
5,1 kg 5102 1,5 sec
4640.00€
1 pièce
Description
Description
  • Des pesées sans risque : le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur est bloqué lorsque la plupart des erreurs de fonctionnement courantes se produisent
  • Propose un contrôle du niveau – surveillance du niveau optoélectronique, une fonction d’alarme et une fonction interactive d’assistance à l’utilisateur
  • La fonction SQmin programmée dans la balance permet la surveillance active de la plage de pesée USP
  • IsoCAL™ fournit une fonction interne de réglage et d’étalonnage entièrement automatique et motorisé avec un niveau d’action configurable
  • Cal Audit Trail pour une documentation traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage à l’intérieur de la balance
  • Impressions conformes aux BPL avec horodatage correct, à l’aide d’une imprimante Sartorius GLP YDP30
  • La protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées des paramètres de pesée
  • La conception innovante du boîtier permet un nettoyage facile pour des résultats complets
  • Bague de centrage optimisée et contrôle niveau pour travailler dans des environnements à flux d’air laminaire
Spécifications
  • Étalonnage : étalonnage interne isoCAL ; étalonnage externe également disponible
  • Niveau de sécurité : configurable sur trois niveaux
  • Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicateur de stabilité : Oui
  • Protection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone
  • Modèles vérifiés : Oui
  • Choix de la langue : anglais, français, espagnol
  • Verrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne
  • Sortie : Mini-USB
  • Puissance : 100-240 V (universel)
Applications
Applications standard : pesée ; densité ; pourcentage ; pesée de contrôle, maintien du pic, comptage ; conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion.
Spécification
Spécification
BPL, BPF
Affichage graphique couleur
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight
± 20 mg
10 mg
50°F à 86°F
Balance de précision
8,5 in
18 cm
9,5 cm
36 cm
5,2 kg
2 W
Mini USB
10 mg
Automatique
Diamant, aluminium coulé sous pression, plastique ABS
12 g
10 °C à 30 °C
2 ans
21,6 cm
3,7 in
14 in
11,4 lb
100/240 V