Learn More
Sartorius Balances semi-micro Secura™
GREENER_CHOICE
Offrent quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
8695.00€
Spécification
Étalonnage isoCAL (réglage interne automatique)
Type d’affichage Écran tactile
Format Semi-micro
Mise à niveau Contrôle de niveau intégré
Type Balance semi-micro
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité Modèle Précision affichage Reproductibilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Modèle Précision affichage Reproductibilité Prix Quantité et disponibilité  
15326198
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
SECURA225D-1S
60 g, 120 g, 220 g Secura 225D 0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
8695.00€
1 pièce
Description
Description
Offre quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
  • Disposent d’une technologie de pesée mécanique et électronique avancée
  • IsoCAL : le réglage interne automatique peut être programmé selon des intervalles définis ou des changements de température ambiante
  • Le contrôle de niveau intégré surveille en permanence si la balance est mise à niveau et avertit immédiatement l’utilisateur, garantissant ainsi un pesage optimal et reproductible
  • SQmin : la référence minimale d’échantillon peut être programmée et affichée sur la balance
  • Protection anti-surcharge
  • Connectez la balance à un ordinateur à l’aide du port USB et transférez instantanément les résultats
  • Les résultats de pesée peuvent être imprimés en quelques secondes conformément aux directives BPL/BPF
  • Format plus petit et affichage de contrôle avec système de refroidissement intégré
  • Efficace et facile pour les installations de hotte filtrante et de paillasse
  • Plateau amovible en acier inox
  • Nacelle de pesée monolithique à bloc unique pour des performances et une répétabilité optimales
  • Écran tactile simple pour une navigation aisée (sans manuel)
  • Portes en verre roulantes et amovibles et pare-vent complet
  • La plaque de base profilée assure la protection contre les déversements et peut être facilement retirée et nettoyée
  • Fonction d’identification intégrée permettant d’attribuer une ID unique à chaque échantillon et lot
  • Mot de passe pour protéger tous vos paramètres contre toute modification involontaire
  • Grande capacité pour accueillir les béchers volumineux et les récipients à tare
Spécifications :
  • Point de départ de la plage de fonctionnement conforme à la norme USP : 25 mg
  • Dérive de sensibilité entre 10°C et 30°C : ±1 ppm/K
  • Changement de température isoCAL : 1.5k
  • Intervalle de temps isoCAL : 4 heures
  • Fréquence de mise à jour de l’affichage : 0,2mm, 0,4mm
  • Dia. du plateau de pesée : 80 mm (90 mm en option)
  • Hauteur de la chambre de pesée : 218 mm
  • Dimensions (P x L x H) : 37,6 x 21,4 x 31,6 cm (14,8 x 8,4 x 12,4 po)
  • Poids net d’env. 7,8 kg
Balance semi-micro Secura modèle 225D :
  • Capacité de pesée : 60 g, 120 g, 220 g
  • Précision affichage : 0,01mg, 0,01mg, 0,1mg
  • Répétabilité : 0,02mg, 0,04mg, 0,07mg
  • Linéarité : 0,1mg, 0,1mg, 0,2mg
  • Temps de stabilisation : 6, 6, 2 s
Balance semi-micro Secura modèle 125 :
  • Capacité de pesée : 60 g, 120 g
  • Précision affichage : 0,01mg, 0,01mg
  • Répétabilité : 0,02mg, 0,04mg
  • Linéarité : 0,1mg, 0,1mg
  • Temps de stabilisation : 6, 6°s
Spécification
Spécification
isoCAL (réglage interne automatique)
Semi-micro
Balance semi-micro
214 mm
8,5 in
218 mm
376 mm
100 à 240 V
50 Hz
Écran tactile
Contrôle de niveau intégré
8,4 in
12,4 in
316 mm
14,8 in
100/240 V, 50/60 Hz
10 A monophasé
Class I