Learn More
Sartorius Balances de pesée de précision Secura™
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
2860.00€ - 4610.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL, BPF |
---|---|
Type de connexion | Mini USB |
Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
Comprend | Adaptateur secteur universel, câble de données USB, couvercle d'utilisation, guide d'application. |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13592970
|
Sartorius
SECURA213-1S |
210 g | 0,001 g | 213 | 1,5 s |
3470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13532970
|
Sartorius
SECURA313-1S |
310 g | 0,001 g | 313 | 1,5 s |
3680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13522970
|
Sartorius
SECURA513-1S |
510 g | 0,001 g | 513 | 1,5 s |
4460.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15284247
|
Sartorius
SECURA613-1S |
610 g | 0,001 g | 613 | 1 s |
4610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15460573
|
Sartorius
SECURA612-1S |
610 g | 0,01 g | 612 | 1 s |
2860.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
Conçue pour les clients qui travaillent dans des environnements réglementés et ont besoin de résultats de haute qualité sans aucun risque. Secura garantit la qualité des résultats de mesure, la conformité avec les exigences réglementaires et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail.
- Des pesées sans risque : le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur est bloqué lorsque la plupart des erreurs de fonctionnement courantes se produisent
- Propose un contrôle du niveau – surveillance du niveau optoélectronique, une fonction d’alarme et une fonction interactive d’assistance à l’utilisateur
- La fonction SQmin programmée dans la balance permet la surveillance active de l’USP
- IsoCAL™ fournit une fonction interne de réglage et d’étalonnage entièrement automatique et motorisé avec un niveau d’action configurable
- Cal Audit Trail pour une documentation traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage à l’intérieur de la balance
- Impressions conformes aux BPL avec horodatage correct, à l’aide d’une imprimante Sartorius GLP YDP30
- La protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées des paramètres de pesée
- La conception innovante du boîtier permet un nettoyage facile pour des résultats complets
- Bague de centrage optimisée et contrôle niveau pour travailler dans des environnements à flux d’air laminaire
- Étalonnage : étalonnage interne automatique IsoCal ; étalonnage externe également disponible
- Niveau de sécurité : configurable sur trois niveaux
- Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicateur de stabilité : Oui
- Protection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone
- Modèles vérifiés : Oui
- Choix de la langue : anglais, français, espagnol
- Verrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne
- Sortie : Mini-USB
- Puissance : 100 à 240 V (universel)
Applications standard
Pesée, densité, pourcentage, contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion.
Spécification
BPL, BPF | |
Affichage graphique couleur | |
Adaptateur secteur universel, câble de données USB, couvercle d'utilisation, guide d'application. | |
Diamant, Métal moulé sous pression, Acier inoxydable | |
10°C à 30°C | |
8,6 in | |
12 cm | |
8,2 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
5,1 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |
Mini USB | |
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight | |
Manuel | |
50°F à 86°F | |
2 ans | |
21,8 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
11,2 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |