Learn More
Sartorius Balance analytique Secura™ 320 g x 0,1 mg 4 dp
GREENER_CHOICE
Systèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés
Marque:  Sartorius SECURA324-1S
Code produit. 15420573
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications, housse de protection et anneau pare-vent.
Description
Description
Systèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés
ulliSystèmes de protection intégrés garantissant fiabilité totale et respect des réglementations/liliÉcran tactile couleur/liliconfigurable sur trois niveaux/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour la précision la plus grande en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpression conforme aux BPL-BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug amp; Work (connectez-vous et travaillez) à une imprimante/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces ; lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/li/uldivstrongSpécifications :/strong/divulliCapacité de pesée : 320 g/liliRépétabilité : 0,1mg/liliLinéarité : 0,3mg/liliTemps de stabilisation : 2 s/liliPoids minimum de l’échantillon conformes à la norme USP : 0,16g/liliPlage de tailles d’échantillons minimales : 81 à 800 mg/liliConnectivité : Transfert de données vers PC/liliTransfert de données : Transfert direct vers les applications Windows/liliPare-vent : Manuel/liliInterface : mini USB/liliMise à niveau : Assisté/liliRésistance chimique : Oui/liliHistorique de l’étalonnage : Oui/liliPesage par en-dessous : Oui/liliTension : 100 à 240 V/liliLimites de température : 10deg; à 30deg;C (50deg;nbsp; à 86deg;F)/liliApplications de laboratoire : Pesée, densité, pourcentage, vérification, maintien du pic, comptage, conditions instables/liliApplications de laboratoire spéciales : Mélange, composants, statistiques, conversion/liliLangues : Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, polonais, portugais, russe, espagnol, hongrois, turc/liliDispositif de verrouillage anti-vol : Verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliDiam. plateau : 90 mm/liliHauteur de la chambre de pesée : 218 mm/liliPoids approx. 7,9 kg (17,4 lb)/liliDimensions (P x L x H) : 21,3 x 37,6 x 6 cm (8,4 x 14,8 x 2,4 po)/li/ulstrongApplications :/strongbr /Idéale pour une utilisation dans la recherche et le développement, la production, l’AQ/CQ dans les produits chimiques, l’industrie pharmaceutique, l’automobile, l’enseignement, les laboratoires gouvernementaux, les laboratoires généraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Secura laboratory balance user interface
    Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Sartorius Balance analytique Secura™ 320 g x 0,1 mg 4 dp > Capacité : 320 g ; Répétabilité : 0,1mg