Learn More
Sartorius Unités de filtration à vide Sartolab™ RF / BT
Filtrent les solutions aqueuses rapidement et facilement. Les unités de filtration sous vide Sartorius Sartolab™ RF/BT sont jetables et faciles à utiliser. Elles contiennent une membrane en PES de qualité supérieure et associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles. Disponibles en plusieurs volumes.
Marque:  Sartorius 180C4----------K
Code produit. 11755815
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Unités de filtration stériles de qualité et fiables
  • Les unités de flacon récepteur (RF) et couvercle (BT) contiennent une membrane en PES Sartorius de haute qualité
  • Associent des débits et un rendement optimaux à des taux très faibles de liaison protéique et de substances extractibles
  • Idéal pour la filtration de milieux de culture tissulaire, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux
  • Les unités sous vide RF et BT sont disponibles en 150, 250, 500 et 1000 ml
    • Les unités 500 ml et 1000 ml sont fournies en série avec des membranes de 90 mm
  • Vitesse de filtration et rendement améliorés pour une filtration économique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI, ISO 10993
Oui
Polystyrène
0.22 μm
18 cm2
48/boîte
150 mL
Raccord de tuyau rapide
Col du flacon 1,77 po
PES
Stérile
Filtration de milieux de culture de tissu, tampons, additifs et autres produits biologiques aqueux
Sartolab BT
150 mL