Learn More
Sartorius Pièces de rechange pour supports de filtration en polycarbonate
Replacement Part for Polycarbonate Filtration Holders is for use with Microsart™ Manifolds 16510 and 16511.
Marque: Sartorius 6980235
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire en polycarbonate
- À utiliser avec les collecteurs Microsart™ 16510, 16511
Spécification
Non | |
Polycarbonate, silicone | |
Non stérile | |
Joint torique en silicone | |
2 mm |
Porte-filtre | |
PES | |
3 Paquets | |
0,08 in | |
14 mm |