Learn More
Sartorius Papier pour imprimante
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante YDP20-0CE
Imprimante à matrice de points YDP06
Longueur (impériale):
550 in
1944 po
Longueur (métrique):
1397 cm
4937,76 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Papier à utiliser avec les imprimantes pour balance.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante YDP20-0CE |
| Longueur (impériale) | 1944 po |
| Longueur (métrique) | 4937,76 cm |
| Type | Papier pour imprimante |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction